Merck
SY3H30324D9F
Synthonix Corporation
2,8-Dioxa-5-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Größe auswählen
250 MG
€ 856,09
500 MG
€ 1.370,48
1 G
€ 2.031,85
Lieferanten-SKU: D31876-250MG
€ 856,09
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 856,09
500 MG
€ 1.370,48
1 G
€ 2.031,85
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D31876-250MG
€ 856,09
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,8-dioxa-5-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C6H11NO2.C2H2O4/c2*1-2-8-3-6(7-1)4-9-5-6;3-1(4)2(5)6/h2*7H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
RLLUMOUDOGLKQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/31876.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/31876.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)