Direkt zum Inhalt
PS49
Gibberellinsäure
analytical standard
Synonym(e):
GA3, Gibberellin A3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.37
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-001-0
Beilstein/REAXYS Number:
54346
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
packaging
ampule of 100 mg
manufacturer/tradename
Chem Service, Inc. PS-49
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
InChI key
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
General description
Gibberellinsäure ist ein endogener Pflanzenwachstumsregulator.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Gibberellic acid may be used as a reference standard for the determination of gibberellic acid in wheat extracts by solid phase extraction followed by liquid chromatography coupled with electrospray tandem mass spectrometry.
Biochem/physiol Actions
Phytohormon, das wichtige Aspekte des Pflanzenwachstums kontrolliert: Keimung, Elongation und Blütenbildung. Die Wirkungen werden durch die Induktion des Abbaus des DELLA-Repressorproteins und wahrscheinlich weitere Nebensignalwege vermittelt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gibberellinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)