Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.44
EC Number:
200-076-7
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
288063
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
packaging
ampule of 100 mg
manufacturer/tradename
Chem Service, Inc. PS-100
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
InChI key
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperonylbutoxid
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
339.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
171 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?