Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12NNaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.26
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
General description
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
Application
Metabolite for water testing.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?