Direkt zum Inhalt
95091
Pinoxaden Metabolite SYN552804
Synonym(e):
[4-(7,9-Dioxohexahydro-7H-pyrazolo[1,2- d][l,4,5]oxadiazepin-8-yl)-3,5-diethylphenyl]methyl D-glucopyranoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H34N2O9
Molekulargewicht:
494.53
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
PESTANAL®
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
Application
Environmental
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)