Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
beveled finish clear glass vial, flat bottom
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
volume
20 mL
fitting
thread for 20 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Headspace-Fläschchen, transparentes Glas, abgeschrägte Kante, flacher Boden
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?