Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CO2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
1566346
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
298-299 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylbenzoat
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?