Merck
72971
Oxydemeton-methyl Metabolit
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)-ethyl]-monothiophosphat, Demeton-S-methylsulfoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15O4PS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.28
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥95.0 % (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
General description
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
Application
Metabolite for food testing
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)