Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
bp
75 °C/10 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCC12COCN1COC2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7-3-9-5-8(7)6-10-4-7/h2-6H2,1H3
InChI key
ZRCMGIXRGFOXNT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79.4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7747-35-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?