Direkt zum Inhalt
69388
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H29N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.57
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
139-143 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)(c1ccccc1)c2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3)-n4nc5ccccc5n4
InChI
1S/C30H29N3O/c1-29(2,21-13-7-5-8-14-21)23-19-24(30(3,4)22-15-9-6-10-16-22)28(34)27(20-23)33-31-25-17-11-12-18-26(25)32-33/h5-20,34H,1-4H3
InChI key
OLFNXLXEGXRUOI-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
383.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
195 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)