Fortfahren mit
68992
2-Nitrophenyl-octylether
analytical standard
Synonym(e):
1-Nitro-2-octyloxy-benzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4O(CH2)7CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.32
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2529905
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
InChI key
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Kann als Weichmacher für Cellulosetriacetat-Membranen verwendet werden, wobei es Impermeabilität für Metallkationen verleiht, Anionenautausch jedoch ermöglicht.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Nitrophenyl-octylether
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)