Merck
68983
2-(2-Ethylhexyloxy)ethanol
analytical standard
Synonym(e):
Ethylen-glykol 2-ethylhexylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.28
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI key
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Ethylhexyloxy)ethanol
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)