Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
diol, diol phase
Pore size:
120 Å
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
SUPELCOSIL™ LC-Diol Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L20
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
diol, diol phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-Diol Supelguard Kartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?