Merck
58804
Entgratungswerkzeug
configured for 1/16 in. tubing
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
configured for 1/16" tubing
General description
Deburring tool is an accessory that can be used with 1/6 in. tubing for dressing it without distortion after being smooth-cut using the tubing cutter.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)