Direkt zum Inhalt
58424
LC-NH2-Prüfmischung
in acetonitrile: water (25:75), analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
in acetonitrile: water (25:75)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
compatibility
use to QA LC-NH2 columns
format
multi-component solution
storage temp.
2-30°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Analyt
Beschreibung
  • D-(−)-Fructose 25 mg/mL
  • α-D-Glucose 25 mg/mL
  • Lactose 25 mg/mL
  • Maltose 25 mg/mL
  • Sucrose 25 mg/mL
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)