Direkt zum Inhalt
58249
Valco® Verbinder
internal reducing, 1/4 to 1/16 in., bore size 0.75 mm
Synonym(e):
Valco® REDUZIERSTÜCK 250-062
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
description
zero dead volume 0.75 mm bore
packaging
pkg of 1 ea
bore size
0.75 mm
fitting
1/16 in. Valco (nut and ferrule included), 1/4 in. Valco (nut and ferrule included)
compatibility
1/4 to 1/16 in.
General description
Edelstahl, wenn nicht anders angegeben. Mit Nut und Ferrules.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valco® Verbinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)