Fortfahren mit
58229
SUPELCOSIL LC-PAH (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
L × i.d.:
25 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (octadecyl) phase
Pore size:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
Produktname
HPLC-Säule SUPELCOSIL LC-PAH, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
parameter
0-70 °C temperature, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
SUPELCOSIL LC-PAH Säulen sind speziell für die Analyse polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) geeignet, die in der US EPA Methode 610 aufgeführt sind. Die Säulen mit dem kleinen Innendurchmesser von 2,1mm oder 3,0mm benötigen weniger Lösungsmittel und verbessern die Empfindlichkeit bei kleineren Probemengen. Mit den 3μm-Säulen erreichen Sie besonders schnelle, hochauflösende Analysen, und erhalten dabei die Stabilität porösem Kieselgels. So sind diese Säulen ein ausgezeichneter und preiswerter Ersatz für nicht poröse Kieselgele mit 1,5μm Partikelgröße.
Other Notes
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)