Direkt zum Inhalt
55076
Upchurch Schlauchadapter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
natural PEEK adapter (one-piece design)
packaging
pkg of 1 ea
fitting
female Luer (lock rim), 10-32 female
General description
Upchurch Tubing Adapter, made of PEEK, is natural in color. It is used to connect membrane adsorber units to a workstation.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Upchurch Schlauchadapter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)