Direkt zum Inhalt
55072
Upchurch Schlauchadapter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PEEK adapter (one-piece design)
packaging
pkg of 1 ea
fitting
male Luer (lock hub-quick connect), 1/4-28 female
General description
To connect membrane adsorber units to a workstation.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Upchurch Schlauchadapter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)