Direkt zum Inhalt
55045
RheBuild® Kit
for use with 7125/7126 series
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
compatibility
for use with 7125/7126 series
General description
Rheodyne Ventile
Diese Kits enthalten alle Werkzeuge und Ersatzteile, die Sie zur Reparatur Ihres Rheodyne-Injektors benötigen. Es sind Teile enthalten, die häufig leicht beschädigt werden, abnutzen oder verloren gehen können. Die Kits für Injektoren mit Frontladung enthalten: Rotor-Dichtung, Stator-Face-Assembly, Isolierdichtung, Nadelführung, Nadelportreiniger, zwei Sechskantschlüssel, Anleitung und Minihandbuch. Die Teile können, je nach Ventilmodell, variieren.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RheBuild® Kit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)