Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
: no reservoir
General description
Paßt an jedes Vakuumssystem
Die bedienungsfreundliche Aura Filter/Entgasungseinheit entgast Lösemittel und Pufferlösungen und entfernt gleichzeitig Partikel.
Sie können Störpeaks durch Gasblasen im Detektor vermeiden und schützen Ventile und andere Systemkomponenten vor Schäden durch Partikel. Eine saubere mobile Phase verlängert auch das Leben Ihrer Säulen.
Jede Einheit besteht aus einer Filter/Entgasungseinrichtung aus PTFE, zehn 1,5μm PTFEfiltermembranen, 1m × 1/4" O.D. PTFEschlauch und einem starkwandigen Lösungsmittelvorratsbehälter aus Borosilikatglas mit Skalierung.
Wählen Sie einen 1-Liter- oder 2-Litervorratsbehälter.
Der Stopfen der Filtereinheit paßt in Erlenmeyerkolben und andere Behälter. Eingesetzt werden können Standard-47mm- Filtermembranen, die Filtereinheit ist mit allen gebräuchlichen HPLC-Lösungsmitteln verträglich. Sie können diese mit geeigneten Glasgeräten kombinieren und jede Vakuumpumpe einsetzen.
Die Aura Filter/Entgasungseinheit ist besonders gut für Fesphasenextraktions-Disks (SPED) geeignet. Sie sichert einen einfachen Einbau der Disk, eine große Filterzone, einen nur geringen Strömungswiderstand und die praktischen Vorteile des Zuleitungsrohres für die Flüssigkeiten (ein Bodensatz kann zuletzt angesaugt werden).
Die bedienungsfreundliche Aura Filter/Entgasungseinheit entgast Lösemittel und Pufferlösungen und entfernt gleichzeitig Partikel.
Sie können Störpeaks durch Gasblasen im Detektor vermeiden und schützen Ventile und andere Systemkomponenten vor Schäden durch Partikel. Eine saubere mobile Phase verlängert auch das Leben Ihrer Säulen.
Jede Einheit besteht aus einer Filter/Entgasungseinrichtung aus PTFE, zehn 1,5μm PTFEfiltermembranen, 1m × 1/4" O.D. PTFEschlauch und einem starkwandigen Lösungsmittelvorratsbehälter aus Borosilikatglas mit Skalierung.
Wählen Sie einen 1-Liter- oder 2-Litervorratsbehälter.
Der Stopfen der Filtereinheit paßt in Erlenmeyerkolben und andere Behälter. Eingesetzt werden können Standard-47mm- Filtermembranen, die Filtereinheit ist mit allen gebräuchlichen HPLC-Lösungsmitteln verträglich. Sie können diese mit geeigneten Glasgeräten kombinieren und jede Vakuumpumpe einsetzen.
Die Aura Filter/Entgasungseinheit ist besonders gut für Fesphasenextraktions-Disks (SPED) geeignet. Sie sichert einen einfachen Einbau der Disk, eine große Filterzone, einen nur geringen Strömungswiderstand und die praktischen Vorteile des Zuleitungsrohres für die Flüssigkeiten (ein Bodensatz kann zuletzt angesaugt werden).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aura mobile Phase-Filter/Entgaser-Einheit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?