Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
Storage temp.:
2-8°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
2-8°C
General description
For fast, effective purification of monoclonal and polyclonal IgG from ascites fluid, serum, or cell culture media, via syringe or pump. Sufficient materials for 20 purifications.
Application
MabTrap kits have been used in studies assessing physiological mechanisms of heart failure as well as to quantify des-Arg9-bradykinin.
Other Notes
Für eine schnelle und effektive Reinigung von monoklonalen und polyklonalen IgG aus Aszitesflüssigkeit, Serum oder Zellkultur-Medien, via Spritze oder Pumpe. Ausreichend Material für 20 Aufreinigungen. Inhalt: 1 mL HiTrap Protein G-Säule, 50 mL 10X Bindungspuffer-Konzentrat (0,05% Natriumazid als Konservierungsmittel), 15 mL 10X Elutionspuffer-Konzentrat (0,05% Natriumazid), 25 mL neutralisierender Puffer (0,05% Natriumazid), Luer-Adapter, Hutmutter, Spritze , Anleitung.
Legal Information
MAbTrap is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAbTrap® Kit
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- 10× binding buffer 50 mL
- 10× elution buffer 15 mL
- HiTrap Protein G column 1 mL
- Neutralizing buffer 25 mL
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?