Merck
508500
Bördelkappe, 20 mm, Aluminium
open center, silver aluminum, Chromacol 20-ACB, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Aluminium-Crimpverschluss (ohne Septum), Silberaluminum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silver aluminum
feature
open center
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Chromacol 20-ACB
diam.
20 mm
compatibility
for use with 20 mm crimp seal
General description
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)