Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
packaging
ampule of 1 mL
concentration
200 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
InChI key
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichlorfluormethan -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?