Merck
48498
Bis-(2-chlorisopropyl)ether
analytical standard
Synonym(e):
2-Chloroisopropyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12Cl2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.06
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-598-3
MDL number:
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CCl)OC(C)CCl
InChI
1S/C6H12Cl2O/c1-5(3-7)9-6(2)4-8/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QCFYJCYNJLBDRT-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis-(2-chloroisopropyl) ether is a colorless liquid, used as a solvent for greases, waxes and fats. It can also find applications in manufacturing of textiles, spotting agents and cleaning solutions.
Application
Bis-(2-chloroisopropyl) ether may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in water by solid-phase microextraction and sewage sludge by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F
Flammpunkt (°C)
85 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)