Fortfahren mit
47408
EPA VOC-Mischung 6
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
Synonym(e):
Flüchtige organische Verbindungen - Mischung 6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
4 x 1 mL
Voraussichtliches Versanddatum05. März 2027
€ 60,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
€ 60,00
Voraussichtliches Versanddatum05. März 2027Details
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 8260, suitable for EPA 8260
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 4 × 1 mL
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
EPA VOC mix 6 is a standard calibration mix, which may be used for the analysis of volatile organic compounds by gas-chromatography coupled with mass spectrometry technique (GC-MS).
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM48775CRM48777
description
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
description
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
description
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
TraceCERT®, certified reference material
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
agency
EPA 8260, suitable for EPA 8260
agency
-
agency
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EPA VOC-Mischung 6
Analyt
Beschreibung
  • Bromomethane
  • Chloroethane
  • Chloromethane
  • Dichlorodifluoromethane
  • Trichlorofluoromethane
  • Vinyl chloride
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-01-4 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)