Fortfahren mit
47301
Säulenprüfmischung mit mittlerer Polarität
certified reference material, 500 μg/mL in dichloromethane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
EC Number:
200-838-9
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 2 mL
concentration
500 μg/mL in dichloromethane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4888947108CRM47505
description
certified reference material, 500 μg/mL in dichloromethane
description
certified reference material, 1 % (w/w) each component in octane
description
certified reference material, 2 % (w/w) each component in octane
description
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
environmental
petroleum
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
TraceCERT®, certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Analyt
Beschreibung
  • Decane
  • 2,6-Dimethylaniline
  • 2,6-Dimethylphenol
  • Dodecane
  • 1-Octanol
  • 2-Octanone
  • Tetradecane
  • Tridecane
  • Undecane
Alle anzeigen (9)
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)