Über diesen Artikel
grade
analytical standard
agency
ASTM® D4815
packaging
ampule of 1 mL
concentration
(each component at the nominal wt% indicated)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
room temp
Application
Analysis Note
- tert-Butanol (11.4% (w/w))
- tert-Butyl methyl ether (0.095% (w/w))
- 1,2-Dimethoxyethane (5% (w/w))
- Ethanol (11.4% (w/w))
- 2-Methyl-2-butanol (0.095% (w/w))
- Isooctane:xylene (65:35) (72.01% (w/w))
Other Notes
Legal Information
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-71-4
110-71-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?