Merck
41577
7-Ethoxycumarin
analytical standard
Synonym(e):
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.20
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
146200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Substrat für CYP2B6
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Ethoxycumarin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)