Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2048961
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
mp
75-80 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\CO)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3/b3-2+
InChI key
JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coniferylalkohol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?