Über diesen Artikel
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
5000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl2F2/c2-1(3,4)5
InChI key
PXBRQCKWGAHEHS-UHFFFAOYSA-N
Application
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?