Merck
33291
Micro-Reaktionsgefäß, schwarze phenolische Kappe mit Loch, 12er-Packung
volume 0.3 mL, clear glass vial, PTFE/red rubber septum, O.D. × H 16 mm × 32 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE/red rubber septum, clear glass vial
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial, graduations, pre-assembled
packaging
pkg of 12 ea
O.D. × H
16 mm × 32 mm
volume
0.3 mL
fitting
thread for 15-425
application(s)
general analytical
General description
Zur einfacheren Entnahme kleiner Probenmengen innen konisch geformt. Dickwandiges Borosilikatglas. Mit PTFE-beschichteten Neoprensepten (rot) und Deckeln ausgestattet. Autoklavierbar und zentrifugierbar.
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)