Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PTFE/silicone septum, black polypropylene cap
feature
closure type black polypropylene hole cap
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
fitting
thread for 9 mm
application(s)
general analytical
General description
Fertig zusammengesetzter 9 mm Polypropylen-Lochdeckel mit Septum.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schraubdeckel (offen), 9-mm-Gewinde, mit Liner
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?