Fortfahren mit
25307
Nichtpolare Quarzglasröhrchen
L × I.D. 1 m × 0.53 mm
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica tubing
Quality Segment
composition
methyl (deactivated)
packaging
pkg of 3 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
1 m × 0.53 mm
General description
Deactivated non-polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as alkanes, carbon disulfide, and ethers.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
257432572325724
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
material
fused silica tubing
material
fused silica tubing
material
fused silica tubing
material
fused silica tubing
packaging
pkg of 3 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
L × I.D.
1 m × 0.53 mm
L × I.D.
5.0 m × 0.32 mm
L × I.D.
3.0 m × 0.32 mm
L × I.D.
3.0 m × 0.53 mm
composition
methyl (deactivated)
composition
methyl (deactivated)
composition
methyl (deactivated)
composition
methyl (deactivated)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nichtpolare Quarzglasröhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)