Merck
24844
Ladegerät für M-5 / M-30
AC/DC input 110 V AC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104008
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Battery charger for M-5 / M-30 is used as accessories in flow calibration devices for air sampling pumps employed in air monitoring.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)