Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
conical clear glass (with bottom spring)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
5 mm × 36 mm
volume
0.1 mL
compatibility
for use with 8 × 40mm shell vials
General description
Micro volume vial inserts, when used in conjunction with autosampler vials, allow for maximum sample recovery and easier sample removal. Vial inserts (volume 0.1 mL, clear glass conical (with bottom spring), O.D. × H 5 mm × 36 mm) allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts should be chosen based on the inner diameter of the vial neck.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?