Direkt zum Inhalt
24643
Ladegerät
for use with Model 1060 Bag Sampler, AC/DC input 110 V AC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104008
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
whole air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with Model 1060 Bag Sampler
General description
Battery charger is a 110V AC charger used as accessories for field sampling pumps. It is used with a DC battery in a 1-liter vacuum bag sampler.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ladegerät
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)