Fortfahren mit
22802
Diagrammpapier für Schreiber
Kipp & Zonen XR-9, chart paper L × W 66 ft × 230 mm, chart type, 0-100, pkg of 25 roll
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
14111500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
chart type 0-100
packaging
pkg of 25 roll
manufacturer/tradename
Kipp & Zonen XR-9, WESTRONICS
chart paper L × W
66 ft × 230 mm
compatibility
for use with Kipp & Zonen BD 40/41
General description
The main purpose of a recorder is to record electrical and non-electrical quantity as a function of time. Graphic recorders use elementary rudiments like chart paper for displaying and storing the physical quantity and pen for marking the variation in physical quantity. Chart paper is passed through the recorder at a constant rate. The recorder itself becomes a device for measuring retention time. A certain number of inches or centimetres of chart paper corresponds to a certain number of minutes.
Application
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper operating at a speed of 5 min/in. during an analysis performed to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diagrammpapier für Schreiber
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)