Fortfahren mit
22656
SS-174 PTFE-beschichtete Septen
diam. 9.5 mm ( 3/8 in.), pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115718
NACRES:
SB.54
Material:
off-white silicone body (123 mil thick), yellow PTFE face (2 mil thick)
Packaging:
pkg of 100 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
off-white silicone body (123 mil thick), yellow PTFE face (2 mil thick)
packaging
pkg of 100 ea
diam.
9.5 mm ( 3/8 in.)
General description
Injektortemperatur: 200°C bis 300°C
Nachdem die PTFEschicht durch die Injektion verletzt ist, tritt Bluten auf. Da dieses Bluten ansteigt, je größer die exponierte Gummifläche ist, empfehlen wir den Einsatz einer Nadelführung, um den durchstochenen Bereich zu minimieren.
123 mil weißer Silikongummi mit 2 mil gelbem PTFE.
PTFE-faced septa are suitable to overcome the degradation due to prolonged high temperatures which occurs in silicone rubber septa. The degradation results in baseline drift and additional peaks. It is generally fixed with the PTFE faced towards the column packing.
Application
Glass vials equipped with stir bars may be sealed with PTFE faced silicone septa for solvent drop microextraction analysis of water samples.[1] This may be used in sealing the vials used for headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) procedure during determination of aldehydes in drinking water.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
226472265422657
material
off-white silicone body (123 mil thick), yellow PTFE face (2 mil thick)
material
off-white silicone body (123 mil thick), yellow PTFE face (2 mil thick)
material
off-white silicone body (123 mil thick), yellow PTFE face (2 mil thick)
material
off-white silicone body (123 mil thick), yellow PTFE face (2 mil thick)
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
diam.
9.5 mm ( 3/8 in.)
diam.
10 mm ( 13/32 in.)
diam.
6 mm ( 1/4 in.)
diam.
12.5 mm ( 1/2 in.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SS-174 PTFE-beschichtete Septen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)