Fortfahren mit
22011-U
Swagelok® Mutter
SWAGELOK® 202-1, brass, 1/8 in. SWAGELOK
Synonym(e):
Swagelok® 202-1,MESSING UEBERWURFMUTTER 1/8” PK20
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.54
UNSPSC Code:
41112500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
brass
packaging
pkg of 20 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 202-1
fitting
1/8 in. SWAGELOK
General description
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut.
Application
Swagelok® nut, front and back Ferrule Set maybe used for sampler construction from a single capillary gas chromatographic column, for collection of semi-volatile organic compounds through a diffusion denuder.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
220372201522049-U
fitting
1/8 in. SWAGELOK
fitting
1/8 in. SWAGELOK
fitting
1/8 in.
fitting
1/16 in. SWAGELOK
packaging
pkg of 20 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 202-1
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 202-1
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 104-1
material
brass
material
stainless steel
material
brass
material
stainless steel
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Mutter
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)