Merck
20338
Porapak™ poröses Polymeradsorbens
matrix Porapak S, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23201100
NACRES:
SB.54
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
packaging
bottle of 75 cc
parameter
250 °C temp. limit
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
surface area
~375 m2/g
matrix
Porapak S
particle size
100-120 mesh
density
~0.35 g/mL (free fall density)
General description
Die porösen Porapak-Polymere sind kugelförmige Körner mit einer konstanten Partikelgröße, Porosität und Oberfläche, die analytische Präzision und Messgenauigkeit gewährleisten.
Weitere Informationen über unsere Adsorbenzien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
Porous polymers are the most suitable adsorbent for applications based on the analysis of gases, acids, amines, organics of low carbon number and water. They are best suited for gas chromatography and are basically copolymers of polydivinylbenzene (DVB) which are very porous in nature ranging from mesoporous to microporous. Porapak™ S is a porous polymer composed of vinyl pyridine and is most suitable for separation of normal and branched alcohols.
Application
Porapak™ S maybe used in isothermal gas chromatographic analysis of light gases, for detection and separation of CO2, C2H2, C2H4 and C2H6.
Legal Information
PoraPak is a trademark of Waters
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)