Merck
20069
ORBO 827 LpDNPH Coated Filter, 37mm
pkg of 25 ea
Synonym(e):
ORBO Coated Filter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104900
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
round glass fiber filter
agency
OSHA (64), OSHA 81 (2 filters required), OSHA 85 (3 glass fiber filters required)
product line
ORBO
feature
: no Without cassettes
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
ORBO 827
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D.
37 mm
matrix
LpDNPH coated on glass fiber filter
application(s)
air monitoring
industrial hygiene
compatibility
for analyte group Carbonyls
storage temp.
2-8°C
Legal Information
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)