Fortfahren mit
150690
Iod -Lösung
0.05 M, for 3S adapter technology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.81
UNSPSC Code:
12141916
Beilstein/REAXYS Number:
3587194
MDL number:
Das Produkt 150690 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.04950-0.05050 M, 0.05 M
technique(s)
titration: suitable
volume
1 L , 1000 mL
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
General description
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Other Notes
Once the bottle is opened, storage time is limited.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iod -Lösung
pictograms
Health hazard
target_organs
Thyroid
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)