Merck
07311
Cyphenothrin
reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H25NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.46
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reference material
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\C1C(C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
InChI
1S/C24H25NO3/c1-16(2)13-20-22(24(20,3)4)23(26)28-21(15-25)17-9-8-12-19(14-17)27-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-22H,1-4H3
InChI key
FJDPATXIBIBRIM-UHFFFAOYSA-N
General description
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyphenothrin
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)