Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
40161701
Parameter:
2000 × g, 5500 rpm
Feature:
CE compliant, to hold 4 8 position PCR strips, to hold 48 12 position PCR strips
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
holds 12 position PCR strips
feature
CE compliant, to hold 4 8 position PCR strips, to hold 48 12 position PCR strips
packaging
pkg of 1 ea
parameter
2000 × g, 5500 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
W × L × H
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
weight
2.2 lb
General description
The new StripSpin 12 Mini Centrifuge from Benchmark is the only mini centrifuge designed for centrifugation of 12 position PCR strips. With a fixed speed that produces 2,000 x g, this centrifuge is perfect for quick spin downs.
Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Capacity:
Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Capacity:
- 4 x 12 position PCR strips
- 4 x 8 position PCR strips
- 48 x 0.2 mL PCR tubes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?