Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.010,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41103811
€ 1.010,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1010-P-MP
L × W
14 in. × 12 in.
General description
Platform to hold 6 standard micro plates in Incu-Shaker Mini.
Legal Information
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-P-MP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-P-MP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-P-SP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-P-SP |
| L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?