Merck
Z763365
MyTemp™ extra shelf for mini incubators
Synonym(e):
incubate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41100000
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific H2200-SH
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2200-SH
technique(s)
cell culture: suitable
L × W
10.5 in. × 8 in.
Legal Information
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)