Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 296,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
100-1000 μL
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
electronic: no, single-channel
Manufacturer/tradename:
Sartorius 728070
€ 296,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Sartorius 728070
volume
100-1000 μL
General description
The Sartorius Proline Plus pipettes of the Biohitfamily are high quality with a light pipetting force. With robust design, the Proline Plus is suitable for variable every day laboratory applications and covers the full range of 0.1μL to 10 mL.
- Reduced pipetting forces prevent RSI and improve the results
- Accurate and precise
- Contamination free pipetting with Safe-Cone Filters
- Robust design
- Easiest pipette to maintain
Legal Information
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description single channel, volume 100-1000 μL | description single channel, volume 10-100 μL | description single channel, volume 20-200 μL | description single channel, volume 500-5000 μL |
| feature electronic: no, single-channel | feature electronic: no, single-channel | feature electronic: no, single-channel | feature electronic: no, single-channel |
| volume 100-1000 μL | volume 10-100 μL | volume 20-200 μL | volume 500-5000 μL |
| manufacturer/tradename Sartorius 728070 | manufacturer/tradename Sartorius 728050 | manufacturer/tradename Sartorius 728060 | manufacturer/tradename Sartorius 728080 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sartorius Proline® Plus mechanical pippettor
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?