Direkt zum Inhalt
Z756512
Microcentrifuge tube-PCR rack, 80 well, reversible
orange
Synonym(e):
PCR tube racks, rack PCR tubes, tube racks, 188450005, F18845-0005, benchtop PCR tube holder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18845-0005
Feature:
Holds 80 x 1.5/2 mL tubes
Material:
orange , polypropylene
Packaging:
pkg of 5 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
orange , polypropylene
feature
Holds 80 x 1.5/2 mL tubes
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18845-0005
technique(s)
PCR: suitable
L × W × H
22.7 cm × 6.7 cm × 2.7 cm
General description
Perfect for benchtop use or freezer storage, this compact, double-sided polypropylene rack accommodates 0.2 mL thin-walled PCR tubes on one side while the opposite side holds 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes. 80 wells on each side keep tubes upright in a 5 x 16 array and are numbered for easy sample identification.
Features and Benefits
  • Rack color assists in sample organization and quick visual identification
  • Molded in handles provide a secure grip for transport
  • Matte side panel accepts tape or direct labeling
  • Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F)
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)