Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121804
Packaging:
pack of 1 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Wilmad WG-819-B-Q
General description
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir. The offset versions (WG-819) are designed for cavities that have limited space between the reservoir and the drive shaft for iris.
Legal Information
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wilmad® 50 ml Suprasil® Small Volume Liquid Nitrogen Dewar
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?